Documentos Principais
APO455833371
Apollo Scientific Ltd
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
310.35
Número MDL:
p.e.
234.5-236.0
Iupac Name
7-(benzyloxy)tryptophan
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c19-15(18(21)22)9-13-10-20-17-14(13)7-4-8-16(17)23-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-8,10,15,20H,9,11,19H2,(H,21,22)
chave InChI
MWHVBFNZTDNYRK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-benzyloxy-dl-tryptophan
Boiling point
234.5-236.0
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-benzyloxy-dl-tryptophan
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)