Documentos Principais
APO455833021
Apollo Scientific Ltd
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
286.13
Número MDL:
p.e.
190-193
Iupac Name
1-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12BrN3O2/c11-8-4-12-10(13-5-8)14-3-1-2-7(6-14)9(15)16/h4-5,7H,1-3,6H2,(H,15,16)
chave InChI
UTUXFIHDAKRGAT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-5-bromopyrimidin-2-ylpiperidine-3-carboxylic-acid
Boiling point
190-193
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-5-bromopyrimidin-2-ylpiperidine-3-carboxylic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)