Documentos Principais
APO455832851
Apollo Scientific Ltd
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
p.e.
87
Iupac Name
2-(2-furyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-11(13)9-5-2-1-4-8(9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
chave InChI
QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fur-2-ylbenzoic-acid
Boiling point
87
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fur-2-ylbenzoic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)