Documentos Principais
APO455832748
Apollo Scientific Ltd
2-Oxocyclopentane-1-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Iupac Name
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
chave InChI
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxocyclopentane-1-carbonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxocyclopentane-1-carbonitrile
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)