Documentos Principais
APO455831232
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-iodoanisole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
268.48
Número MDL:
densidade
1.8961
Iupac Name
1-chloro-3-iodo-5-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6ClIO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
chave InChI
YSMMJFMXTGLVTM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-iodoanisole
Flash Point
87-89/1.5mm
densidade
1.8961
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-iodoanisole
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)