Documentos Principais
APO455831026
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-3-chloro-1H-indazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.48
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
LDBXLSQSRZCYHL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-chloro-1h-indazole
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)