Documentos Principais
APO455829995
Apollo Scientific Ltd
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-acetylphenyl)-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-8(13)10-5-4-6-11(7-10)12(3)9(2)14/h4-7H,1-3H3
chave InChI
FTTSEBPNAOFITJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-acetylphenyl-n-methylacetamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-acetylphenyl-n-methylacetamide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)