Documentos Principais
APO455829201
Apollo Scientific Ltd
Diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.19
Número MDL:
p.e.
88-90
Iupac Name
diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C9H11NO5/c1-3-14-8(12)6(5-10)7(11)9(13)15-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
FTSVKFGREWPODP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Boiling point
88-90
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)