Documentos Principais
APO455829042
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
154.56
Número MDL:
p.e.
202-210
Iupac Name
6-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-1-2-5-8-7-3-10(5)9-4/h1-3H
chave InChI
OUNXXBYNOUBNPF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-124-triazolo43-bpyridazine
Boiling point
202-210
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-124-triazolo43-bpyridazine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)