Documentos Principais
APO455828784
Apollo Scientific Ltd
4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.95
Número MDL:
p.e.
194-196
Iupac Name
2-bromo-1-(4-pyridinyl)ethanone hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO.BrH/c8-5-7(10)6-1-3-9-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
chave InChI
RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromoacetylpyridine-hydrobromide
Boiling point
194-196
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromoacetylpyridine-hydrobromide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)