Documentos Principais
APO455828562
Apollo Scientific Ltd
1,4-Dihydropyrazine-2,3-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
112.09
Número MDL:
Iupac Name
1,4-dihydro-2,3-pyrazinedione
Inchi Code
1S/C4H4N2O2/c7-3-4(8)6-2-1-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
chave InChI
CIGLZLCKRXOFQU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/14-dihydropyrazine-23-dione
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/14-dihydropyrazine-23-dione
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)