Documentos Principais
APO455827705
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3,5-diiodo-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
426.98
Número MDL:
p.e.
209-211
Iupac Name
methyl 3,5-diiodo-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7I2NO2/c1-15-10(14)9-8(12)6-4-5(11)2-3-7(6)13-9/h2-4,13H,1H3
chave InChI
DSDHHKFKQJKTNJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-diiodo-1h-indole-2-carboxylate
Boiling point
209-211
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-diiodo-1h-indole-2-carboxylate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)