Documentos Principais
APO455827692
Apollo Scientific Ltd
(E)-Ethyl 2-cyano-3-(4-methylphenyl)acrylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
86-89
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-methylphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-3-16-13(15)12(9-14)8-11-6-4-10(2)5-7-11/h4-8H,3H2,1-2H3/b12-8+
chave InChI
KKIZDEFOEGGSKX-XYOKQWHBSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/e-ethyl-2-cyano-3-4-methylphenylacrylate
Boiling point
86-89
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/e-ethyl-2-cyano-3-4-methylphenylacrylate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)