Documentos Principais
APO455826810
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-methyl-1H-imidazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161
Número MDL:
p.e.
140-143
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)
chave InChI
APWKDMLCPWYWKA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
Boiling point
140-143
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)