Documentos Principais
APO455826791
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-(3-bromopropoxy)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
273.13
Número MDL:
p.e.
71-73
Iupac Name
methyl 4-(3-bromopropoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-14-11(13)9-3-5-10(6-4-9)15-8-2-7-12/h3-6H,2,7-8H2,1H3
chave InChI
UXQAWAAALKEOIM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-3-bromopropoxybenzoate
Boiling point
71-73
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-3-bromopropoxybenzoate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)