Documentos Principais
APO455826769
Apollo Scientific Ltd
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.18
Número MDL:
Iupac Name
2-(dimethylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11(2)8-7(6-9)4-3-5-10-8/h3-5H,1-2H3
chave InChI
AGKVQTZVCHITEU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-dimethylaminonicotinonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-dimethylaminonicotinonitrile
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)