Documentos Principais
APO455826724
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4,6-dichlorotoluene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
239.93
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-bromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c1-4-6(8)2-5(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3
chave InChI
SZUISTGVALPMKA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-46-dichlorotoluene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-46-dichlorotoluene
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)