Documentos Principais
APO455826595
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
314.55
Número MDL:
p.e.
147-148
Iupac Name
4-chloro-4'-iodo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8ClI/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
chave InChI
HCHAMYGZDLHKMD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-4-iodobiphenyl
Boiling point
147-148
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-4-iodobiphenyl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)