Documentos Principais
APO455826143
Apollo Scientific Ltd
4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.43
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
240-250
Iupac Name
4-(aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10BNO2.ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h1-4,10-11H,5,9H2;1H
chave InChI
HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-aminomethylbenzeneboronic-acid-hydrochloride
Boiling point
240-250
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-aminomethylbenzeneboronic-acid-hydrochloride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)