Documentos Principais
APO455824147
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.12
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5FO3/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-4H,(H,11,12)
chave InChI
OZEBHMHUZNPCME-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-formylbenzoic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-formylbenzoic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)