Documentos Principais
APO447397717
Apollo Scientific Ltd
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
460.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-[bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methoxy]-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Inchi Code
1S/C10H7F15O3/c11-5(12,8(17,18)19)1-26-4(27-2-6(13,14)9(20,21)22)28-3-7(15,16)10(23,24)25/h4H,1-3H2
chave InChI
SDHACMJGKDFVNC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tris22333-pentafluoropropylorthoformate
Synonym
3-[Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methoxy]-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tris22333-pentafluoropropylorthoformate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)