Documentos Principais
APO447397434
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-methylaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.6
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-methylphenylamine
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
XUZCJDBXXYJXDD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at -20C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-methylaniline
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-methylaniline
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)