Documentos Principais
APO444781770
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.06
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-11)4-8(7)10/h2-5H,1H3
chave InChI
HVGRXTUWUNHKJB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-4-formylbenzoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-4-formylbenzoate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)