Documentos Principais
APO444781766
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
310.92
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
chave InChI
VAVSECWDLQMKNS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodobenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-iodobenzaldehyde
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)