Documentos Principais
APO443484991
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.21
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12F2O3/c1-3-15-10-6-8(12)7(5-9(10)13)11(14)16-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
RVWADNZJDDJOEQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-ethoxy-25-difluorobenzoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-ethoxy-25-difluorobenzoate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)