Documentos Principais
APO428499533
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.18
Número MDL:
Iupac Name
[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c1-6-2-3-8(9(10,11)12)4-7(6)5-13/h2-4H,5,13H2,1H3
chave InChI
HMXXLXYKISLYDT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylbenzylamine
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylbenzylamine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)