Documentos Principais
APO428499472
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.19
Número MDL:
Iupac Name
(3-ethoxy-2,6-difluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2NO/c1-2-13-8-4-3-7(10)6(5-12)9(8)11/h3-4H,2,5,12H2,1H3
chave InChI
GIDMHGPRTGIRRF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluorobenzylamine
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluorobenzylamine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)