Documentos Principais
APO428499111
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.17
Número MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c1-2-12-8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
MJFCNALIRFIEAS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)