Documentos Principais
APO428499110
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.64
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClFO3/c1-2-15-10-7(11)4-3-6(9(10)12)5-8(13)14/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
JLMJTUGWXPDCKF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic-acid
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)