Documentos Principais
APO428499027
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.16
Número MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2,3-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-2-12-6-4-3-5(11)7(9)8(6)10/h3-4H,2,11H2,1H3
chave InChI
HQGQPBARTOHEJX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroaniline
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluoroaniline
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)