Documentos Principais
APO428498610
Apollo Scientific Ltd
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,4-difluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(12)6-3-4-7(10)9(13-2)8(6)11/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KTZOZLGEZVDGMS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxyacetophenone
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxyacetophenone
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)