Documentos Principais
APO428498607
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.15
Número MDL:
Iupac Name
(2,3-difluoro-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O2/c1-12-6-3-2-5(4-11)7(9)8(6)10/h2-3,11H,4H2,1H3
chave InChI
SJKZXUYOJRZFKG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methoxybenzyl-alcohol
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methoxybenzyl-alcohol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)