Documentos Principais
APO428498596
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.16
Número MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-2-14-8-4-3-6(13)5-7(8)9(10,11)12/h3-5,13H,2H2,1H3
chave InChI
KTAPXNQLDCIIAO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylphenol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylphenol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)