Documentos Principais
APO428498496
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.18
Número MDL:
p.e.
101-103
Iupac Name
(3-ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-2-15-8-4-3-7(11)6(10(8)12)5-9(13)14/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
CXLCGFWZQHJZNB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluorophenylacetic-acid
Boiling point
101-103
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-26-difluorophenylacetic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)