Documentos Principais
APO428498413
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.16
Número MDL:
Iupac Name
[2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O3/c1-14-8-4-7(15-9(10,11)12)3-2-6(8)5-13/h2-4,13H,5H2,1H3
chave InChI
DKVZUQJDAINLSM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethoxybenzyl-alcohol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethoxybenzyl-alcohol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)