Documentos Principais
APO428498115
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.44
Número MDL:
p.e.
38-40
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
chave InChI
CRWILTIFGXJONJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Fused
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Boiling point
38-40
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)