Documentos Principais
APO424015228
Apollo Scientific Ltd
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-7(8-4-1)3-5-9-6-7;/h8H,1-6H2;1H
chave InChI
ZNRQDADTVSXYBM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-oxa-1-azaspiro44nonane-hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-oxa-1-azaspiro44nonane-hydrochloride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)