Documentos Principais
APO424014987
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
375.83
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-(bromomethyl)-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2I/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
chave InChI
LUUACGYKFNXCSS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-iodobenzyl-bromide
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-iodobenzyl-bromide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)