Documentos Principais
APO423214167
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
375.83
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-bromo-4-(bromomethyl)-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2I/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
chave InChI
LOOYOQGDKQDGGY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-bromide
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-bromide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)