Documentos Principais
APO414286102
Apollo Scientific Ltd
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Iupac Name
2-oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7-1-3-8(4-2-7)5-10-6-8/h1-6H2
chave InChI
BDCXOUHNUCOJAW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxaspiro35nonan-7-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxaspiro35nonan-7-one
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)