Documentos Principais
APO414284332
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9Br/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
chave InChI
DTUGHJZKCKSVEO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Flash Point
110-113/18mm
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)