Documentos Principais
APO414281726
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-14-10(12)7-4-5-9(13-2)8(11)6-7/h4-6H,3,11H2,1-2H3
chave InChI
FEWCDEPEMGXGFK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-4-methoxybenzoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-amino-4-methoxybenzoate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)