Documentos Principais
APO414279834
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylsulphanyl)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.62
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-fluoro-4-(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2S/c1-10-4-3(7)2-8-5(6)9-4/h2H,1H3
chave InChI
JORGKVXNFHVPKA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-5-fluoro-4-methylsulphanylpyrimidine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-5-fluoro-4-methylsulphanylpyrimidine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)