Documentos Principais
APO414278289
Apollo Scientific Ltd
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
279.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
203-204
Iupac Name
methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
LHGAGXUKDZFFSF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Boiling point
203-204
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)