Documentos Principais
AOBH9A1B287D
AOBChem
5-nitroisophthalaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.13
Número MDL:
Iupac Name
5-nitroisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-5H
chave InChI
RXACCCLYSOFTFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-nitroisophthalaldehyde-196141.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/196141.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)