Documentos Principais
AOBH998D66CE
AOBChem
3,4-dichloro-2-methylaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.04
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dichloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
chave InChI
NMIWDZYCBUCFON-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-4-dichloro-2-methylaniline-129513.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/129513.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)