Documentos Principais
AOBH99107354
AOBChem
3-iodo-5-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
288.01
Número MDL:
Iupac Name
3-iodo-5-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3,12H
chave InChI
IRYVCYRTDUSRLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-iodo-5-trifluoromethyl-phenol-91903.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/91903.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)