Documentos Principais
AOBH990FE58C
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.56
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9/h1-3,11H
chave InChI
ZHXVWZNPHKBMRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde-18595.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18595.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)