Pular para o conteúdo
Datas de final de ano: Faturamento de pedidos até 18/12. Recesso Merck Brasil de 21/12 a 05/01.
Merck
Todas as fotos(1)
Documentos Principais
AOBH980A85FD
AOBChem
3,5-Dibromo-1H-indazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
275.93
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,5-dibromo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(9)11-10-6/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
YPNFVZZHYXRCKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dibromo-1h-indazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/61872.pdf