Documentos Principais
AOBH97EBB4ED
AOBChem
5-Chloro-1,3-difluoro-2-iodobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
274.44
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-1,3-difluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2ClF2I/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
chave InChI
PPDYERFJZCTBDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-1-3-difluoro-2-iodobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/56943.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)